Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Snap Caps with Septa, 11 mm, No Slit
Código de producto. 31749127 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Green
Red
Yellow
Septum Color:
Clear/Red
Red/White
White/Red
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septum Color Tamaño de la unidad
31749127 Red Clear/Red paquete de 100
31744607 Red White/Red cada uno
31743389 Red Red/White paquete de 100
31742745 Green Clear/Red paquete de 100
31745125 Yellow Clear/Red paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31749127 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor C401151R
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Red
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Polyethylene
Precortados No
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Synthetic Rubber
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap
Septum Color Clear/Red