Learn More
Phenomenex™ Tapones de rosca para limpiador™ con septa, 9 mm, pre-abertura
Código de producto. 31745020 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31745020 Azul paquete de 100
1 options
Código de producto. 31745020 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AV22000
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Accesorios para uso con viales de cromatografía y en diversas aplicaciones cromatografías.
  • Marca: Cleanert
  • Producto: Accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Polipropileno
Precortados Sí
Esterilidad Estéril
Septo PTFE/silicona
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón
Septum Color Blanco/rojo