Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 9 mm, No Slit
Código de producto. 31745391 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Septum Color:
Red/White
White/Red
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Septum Color Tamaño de la unidad
31745391 Red/White paquete de 100
31741618 White/Red cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31745391 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AV21010
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color Blue
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Precortados No
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Silicone
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap
Septum Color Red/White
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.