Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 8 mm, No Slit
Código de producto. 31744812 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Septum Color:
Red/White
White/Red
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Septum Color Tamaño de la unidad
31744812 White/Red paquete de 100
31741815 Red/White paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31744812 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AV20000
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Black
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Polypropylene
Precortados No
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Silicone
Tamaño del tapón 8 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap
Septum Color White/Red