Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 22 mm, No Slit
Código de producto. 31748344 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
White
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31748344 White paquete de 100
1 options
Código de producto. 31748344 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AV79100
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color White
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Precortados No
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Silicone
Tamaño del tapón 22 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap
Septum Color Natural