Learn More
Phenomenex™ Tapones de rosca™ para limpiador con septa, 13 mm, sin abertura
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Marca: Cleanert
- Técnica: Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Septo | PTFE/silicona |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Marking Spot | No |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Tapón |
| Septum Color | Rojo/blanco |