Descripción
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White, Red |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Sterile |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Marking Spot | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de producto | Cap |