Descripción
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| Diámetro exterior (imperial) | 24 mm |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Sterile |
| Septo | PTFE/Silicone |
| Tamaño del tapón | 24 mm |
| Marking Spot | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de producto | Cap |
| Septum Color | Natural |