Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Insert Vials, Glass, 6 mm
Código de producto. 31746857 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de inserto:
Flat Bottom
V-Bottom
V-Bottom with Spring
Volumen del inserto (métrico):
150 μL
200 μL
250 μL
300 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de inserto Volumen del inserto (métrico) Tamaño de la unidad
31746857 V-Bottom 200 μL cada uno
31742527 V-Bottom with Spring 150 μL cada uno
31743342 Flat Bottom 300 μL cada uno
31741830 V-Bottom with Spring 250 μL -
31745690 V-Bottom 250 μL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31746857 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AV10326
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 31 mm
Material Glass
Precortados No
Esterilidad Sterile
Tipo de inserto V-Bottom
Volumen del inserto (métrico) 200 μL
Tamaño del tapón 6 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Insert