Learn More
Phenomenex™ Tapones de crimpado™ limpiadores con septa, 11 mm, pre-abertura
Código de producto. 31743374 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31743374 Plata cada uno
1 options
Código de producto. 31743374 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AV61000
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Accesorios para uso con viales de cromatografía y en diversas aplicaciones cromatografías.
  • Marca: Cleanert
  • Técnica: Accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Plata
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Precortados No
Esterilidad Estéril
Septo PTFE/silicona
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón
Septum Color Blanco/rojo