Learn More
PURUS™ Cuadernos para impresión crítica en salas limpias
Código de producto. 15743609 Tienda Purus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño:
A4
A5
A6
Con renglones:
Cuadrícula
Sí
Cantidad:
10/Caja
20/caja
40/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño Con renglones Cantidad Tamaño de la unidad
15743609 Blanco A4 Sí 10/Caja paquete de 10
15793609 Blanco A6 Sí 40/Paq. paquete de 40
15783609 Blanco A6 Cuadrícula 40/Paq. paquete de 40
15773609 Blanco A5 Sí 20/caja paquete de 20
15763609 Blanco A5 Cuadrícula 20/caja paquete de 20
15733609 Blanco A4 Cuadrícula 10/Caja paquete de 10
15713609 Azul A4 Sí 10/Caja paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15743609 Proveedor PURUS™ N.º de proveedor PNBCPA42210 WR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    230.12€ / paquete de 10
    Ahorro 25.88€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Los cuadernos para impresión crítica son idóneos para escribir y registrar datos en entornos de salas limpias.
Para escribir en entornos de salas limpias
  • Envasadas y procesadas en sala limpia
  • Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000)
  • Tecnología patentada de unión sin rellenos orgánicos
  • Reciclable
  • Espaciado mediano entre renglones
  • Sin amidas ni silicona
Especificaciones
Material Polietileno
Con renglones Sí
Color Blanco
Material de recubrimiento Poli
Dimensiones (L x An) 297 x 210 mm
Anchura (métrico) 210 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Aptas para su uso con el estándar ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000)
Para utilizar con (aplicación) Para escribir en entornos de salas limpias
Tipo de producto Cuaderno para salas limpias
Cantidad 10/Caja
Tamaño A4
Peso (métrico) 80 gsm