Learn More
Ácido clavulánico con sal potásica, TRC
Código de producto. 17952205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17952205 100 mg 100 miligramos
17924015 10 mg 10 miligramos
17940625 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC563750100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61177-45-5
Fórmula molecular C8 H8 N O5 . K
Peso molecular (g/mol) 237.25
Sinónimo 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, (2R,3Z,5R)- (9CI), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, [2R-(2α,3Z,5α)]-, BRL 14151K, Clavitesse, Clavulanate potassium, Clavulanic acid potassium salt, Potassium clavulanate, Serdaxin
Nombre IUPAC potasio; (2R,3Z,5R)-3-(2-hidroxietiledeno)-7-oxo-4-oxa-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [K+].OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clavulanic acid potassium salt
Nombres de analitos o componentes Clavulanic acid potassium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Azul hielo
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Medicina legal
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.004
Porcentaje de pureza >95%