Learn More
Sal de potasio del ácido clavulánico en celulosa (mezcla 1:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clavulanic acid potassium salt |
| CAS | 61177-45-5 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N O5 . K |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, (2R,3Z,5R)- (9CI), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, [2R-(2α,3Z,5α)]-, BRL 14151K, Clavitesse, Clavulanate potassium, Clavulanic acid potassium salt, Potassium clavulanate, Serdaxin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1 |
| SMILES | [K+].OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;(2R,3Z,5R)-3-(2-hidroxietiliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 237.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.004 |