Learn More
Éster Metílico de Ácido Clavulánico, TRC
Código de producto. 30363851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363851 5 mg 5 miligramos
30360178 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5637705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57943-82-5
Fórmula molecular C9 H11 N O5
Peso molecular (g/mol) 213.19
Sinónimo 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, methyl ester, (2R,3Z,5R)-, 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, methyl ester, [2R-(2α,3Z,5α)]- (9CI), Methyl clavulanate
Nombre IUPAC metil (2R,3Z,5R)-3-(2-hidroxietiledeno)-7-oxo-4-oxa-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@@H]1N2[C@@H](CC2=O)O/C/1=C\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clavulanic acid methyl ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO5/c1-14-9(13)8-5(2-3-11)15-7-4-6(12)10(7)8/h2,7-8,11H,3-4H2,1H3/b5-2-/t7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0637