Learn More
Sal de ácido clavulánico 2-amino-2,4,4-trimetilpentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clavulanic Acid 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane Salt |
| CAS | 66069-32-7 |
| Fórmula molecular | C8H9NO5 . C8H19N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [2R-(2alpha,3Z,5alpha)]-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, compd. with 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine (1:1), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine (2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine [2R-(2alpha,3Z,5alpha)]-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO5/c1-14-9(13)8-5(2-3-11)15-7-4-6(12)10(7)8/h2,7-8,11H,3-4H2,1H3/b5-2-/t7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)N.OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R,3Z,5R)-3-(2-hidroxietiliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 213.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0637 |