Learn More
Clavulanato de litio, TRC
Código de producto. 30137543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137543 1 g 1 g
17914435 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5637401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61177-44-4
Fórmula molecular C8 H8 N O5 . Li
Peso molecular (g/mol) 205.09
Sinónimo (2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid lithium salt (1:1), (2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid lithium salt (1:1), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monolithium salt, (2R,3Z,5R)- (9CI), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monolithium salt, [2R-(2α,3Z,5α)]-, Lithium clavulanate Clavulanate Lithium
Nombre IUPAC litio; (2R,3Z,5R)-3-(2-hidroxietiledeno)-7-oxo-4-oxa-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Li+].OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium clavulanate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO5.Li/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0563