missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Clathrin Heavy Chain Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30019667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30019667 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019667 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5148216

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Bovine predicted to react based on 100% sequence homology. Cross-reactivity in IHC with Human and Rat.

Clathrin is the major protein of the polyhedral coat of coated pits and vesicles. Two different adapter protein complexes link the clathrin lattice either to the plasma membrane or to the trans-Golgi network.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Clathrin Heavy Chain
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica CLTC
N.º de referencia del gen Q68FD5
Alias de gen 3110065L21Rik; CHC; CHC17; CHC22; clathrin heavy chain; clathrin heavy chain 1; Clathrin heavy chain 2; clathrin heavy chain like 1; clathrin heavy chain on chromosome 17; Clathrin heavy chain on chromosome 22; clathrin, heavy chain (Hc); clathrin, heavy chain-like 1; clathrin, heavy polypeptide (Hc); Clathrin, heavy polypeptide D; clathrin, heavy polypeptide-like 1; clathrin, heavy polypeptide-like 2; CLH17; CLH-17; CLH22; CLH-22; Cltc; CLTCL; CLTCL1; CLTCL2; CLTD; Hc; KIAA0034; R74732
Símbolos de los genes CLTC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the center region of the Mouse CLTC.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 67300
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.