Learn More
Brannan™ Kit de pared para aula: termómetro y gráfico con certificado de calibración trazable de 3 puntos
Código de producto. 17842988
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De -20 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura de funcionamiento (métrico) Tamaño de la unidad
17842988 De -20 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 17842988 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 25/702/0 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    116.71€ / paquete de 1
    Ahorro 9.29€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Kit de termómetro de pared para aula en paquete individual con gráfico laminado. Completo con calibración trazable de 3 puntos.
  • Termómetro de pared de plástico colorido de 380 mm con gráfico para registrar temperaturas
  • De diseño brillante, ideal para la educación.
  • Se suministra con un certificado de calibración
  • Fabricación de gráficos laminados fáciles de limpiar para múltiples usos.
  • Fabricados en Reino Unido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas nacionales del Reino Unido ISO 9001
Para utilizar con (aplicación) Termómetro de pared con gráfico
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -20 °C a +50 °C
Tipo de producto Kit de termómetro de pared