Learn More
Cytiva Mezcla de nutrientes de Ham F10 - F12 en polvo clásica
Description
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con la mezcla de nutrientes en polvo HyClone™ Ham F10-F12, fabricada según procesos certificados por la ISO 9001:2000.
Specifications
Specifications
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Ham F12, con L-glutamina |
| Sterilization Method | No estériles |
| Con aditivos | Glutamina |
| Sin aditivos | Sin bicarbonato sódico, Sodium Bicarbonate |
| Cantidad | 2 x 5 L |
| Certificaciones/conformidad | cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Descripción | Ham F12, con L-glutamina |