Learn More
Cytiva Mezcla de nutrientes de Ham F10 - F12 en polvo clásica
Código de producto. 10733374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 5 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10733374 1 x 50 L 50 litros
11948075 2 x 5 L paquete de 2
11561791 1 x 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10733374 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30010.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con la mezcla de nutrientes en polvo HyClone™ Ham F10-F12, fabricada según procesos certificados por la ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Ham F12, con L-glutamina
Sterilization Method No estériles
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Cantidad 1 x 50 L
Certificaciones/conformidad cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción Ham F12, con L-glutamina