Learn More
Brannan™ Termómetro clásico de horno con esfera de acero inoxidable
Código de producto. 17310560
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 30 °C a 450 °F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17310560 De 30 °C a 450 °F cada uno
1 options
Código de producto. 17310560 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 23/400/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El termómetro de horno con esfera de acero inoxidable clásico Brannan cuenta con una escala de temperatura negra y un puntero rojo para una lectura clara
  • Adecuado para colgarlo o colocarlo en la parrilla del horno.
  • Use las guías del termómetro para configurar con precisión el control del horno
  • Carcasa y puntero de acero inoxidable 430, esfera de aluminio, lente de cristal, sensor bi
Especificaciones
Visualizar cotas 4,2 x 4,2 cm
Poder de emisión
Para utilizar con (aplicación) Mida la temperatura del horno en uso
Altura (imperial) 2,83 in
Altura (métrico) 7,2 cm
Longitud (métrico) 6,3 cm
Material Acero inoxidable, aluminio
Modelo 23/400/3
Peso (métrico) 50,5 g
Anchura (imperial) 1,61 in
Longitud (imperial) 2,4 in
Intervalo de temperatura (imperial) De 0 °C a 230 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 30 °C a 450 °F
Calibrated No
Exactitud ±10 °C y ±10 °F
Pantalla Analógico
Anchura (métrico) 4,1 cm