Learn More
Veolia Water Systems™ Pulidor clásico
Código de producto. 11904937
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
37 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
11904937 37 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11904937 Proveedor Veolia Water Systems™ N.º de proveedor CLXXXDIM2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6273.75€
    5042.31€ / paquete de 1
    Ahorro 1231.44€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Caudal 1,5/ l/min
Tipo Pulidor clásico
Anchura (métrico) 41 cm
Altura (métrico) 49 cm
Fondo (métrico) 37 cm
Peso (métrico) 15 kg