Descripción
- Ligera y transpirable
- Modelo sin cuello con puños elásticos
- Cierre dorsal con cordones
- Mayor peso que otros batas médicas, lo que garantiza una mejor opacidad
- Envasado individualmente para una mejor higiene y una distribución controlada
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul marino |
| Tipo de tapón | Sujeciones |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Peso (métrico) | 34 g/m2 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Médico |
| Tipo de producto | Bata de uso general |
| Mostrar más |