Learn More
Fisherbrand™ Autoclave para medios clásicos
Código de producto. p-200104881 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Enchufe para la UE y el Reino Unido
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo unitSize
30242849 Enchufe para la UE y el Reino Unido 1 unidad
1 options
Código de producto. 30242849
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Autoclave ajustado a 121° C.
Autoclave Plug and Play de 12 L ajustado a 121° C.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad (imperial) 2,64 gal
Capacidad (métrico) 12 L
Fondo de la cámara (métrico) 270 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 8,4 in
Fondo de la cámara (imperial) 10,8 in
Diámetro de la cámara (métrico) 210 mm
Longitud (imperial) 9,52 in
Longitud (métrico) 268 mm
Modelo Enchufe para la UE y el Reino Unido
Tipo de producto Autoclave
máx. (imperial) 249,8° F
Temperatura (métrico) 121° C
Frecuencia 50 Hz
Programable N.º
Tensión 230 V