Learn More
Kolmi Hopen™ Monos elásticos clásicos con cremallera y capucha
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17710109 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17710109 XL paquete de 25
17790099 M paquete de 25
17700109 L paquete de 25
17720109 2XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17710109 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor 40.201BM/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    48.79€ / paquete de 25
    Ahorro 17.21€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos monos higiénicos de un solo uso protegen el entorno de trabajo de partículas procedentes del operador, como el cabello o el sudor.
  • Adecuado para procedimientos HACCP.
  • Permita que el operador se proteja de los riesgos del entorno de suciedad
  • El color azul oscuro es lo suficientemente opaco para usarlo directamente sobre la ropa interior
Especificaciones
Tipo de producto Trajes de protección de uso general
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Azul marino
Desechables Un solo uso
Tipo de campana extractora Elástico
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 40 g/m2
Cantidad 25 paq.