Descripción
- Modelo infantil apto para bebés (de 1 a 4 años)
- La suela antideslizante reduce el riesgo de caída
- Polipropileno con suela de polietileno
- Tipo clásico
- Soldados y elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Color | Blanco, azul |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 12 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Medicina |
| Material | Polipropileno, Polietileno |
| Tamaño | Pequeño |
| Cantidad de embalaje | 600 paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor | 50 μm |