Learn More
Brand™ Matraz aforado con tapón de rosca de PFA
Código de producto. 10263072 Tienda Brand Productos
Código de producto. 10263072 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 36254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    275.90€ / paquete de 1
    Ahorro 32.10€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Esterilizable en autoclave y fácil de limpiar con un tapón de rosca de PFA con anillo de sellado.
  • Límites de error según clase A, DIN EN ISO 1042
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Se suministran individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre PFA
Capacidad (métrico) 500 ml
Material PFA
Altura (métrico) 262 mm
N.° por paquete 1
Tipo de producto Matraz aforado
Tamaño de rosca GL 25
Tolerancia ± 0,25 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase A
Tipo de tapón Tapón de rosca