Learn More
Zwiebel™ Juego de pesas de clase M2 de 1 a 2000 g
Description
- Incluye la pesa siguiente: 1 x 1 g, 2 x 2 g, 1 x 5 g, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 10 g, 2 x 200 g, 1 x 500 g, 1 x 1 kg, 2 x 2 kg
- Pesas destinadas a ser utilizadas en la verificación o calibración de pesas de clase M3 y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media de clase III
- Magnetización permanente: < 250 μT
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Juego de pesas |
| Certificaciones/conformidad | Recomendación de la OIML R111. |
| Material | Latón |
| Peso (métrico) | 1 a 2000 g |
| Densidad | 8400 ±250 kg/m3 |
| Incluye | 15 Pesas |