Learn More
Fisherbrand Armario de seguridad para productos biológicos de clase II
Código de producto. 30564668 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico) exterior:
1.2 m
1.8 m
Tipo de tapón:
Schuko
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) exterior Tipo de tapón Tamaño de la unidad
30564668 1.8 m Schuko cada uno
30564665 1.2 m Schuko cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30564668
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Fisherbrand El armario de seguridad biológica de Clase II es una solución económica para una alta protección.
  • Fisherbrand El armario de seguridad biológica (BSC) de Clase II proporciona protección tanto personal como de producto frente a riesgos y contaminaciones biológicas.
  • Este modelo está disponible en 2 tamaños; 1,2 m y 1,8 m con 3 opciones diferentes de enchufe y enchufe (Tipo F, Tipo G y Tipo E)
  • Equipado con tecnología para automatizar la compensación del flujo de aire y alerta al usuario sobre flujos fuera de tolerancia que podrían comprometer la protección del producto y del operador
  • Los filtros HEPA H14 eliminan contaminantes en el aire
  • Parte delantera inclinada de 10 grados para una comodidad y ergonomía excepcionales
  • Diseño de ventanas delanteras SmartClean para mejorar el acceso a la zona de trabajo y la limpieza
  • El modo de retroceso nocturno reduce el flujo de aire durante periodos de bajo uso
  • Los BSC cumplen con todos los requisitos aplicables de rendimiento y seguridad de EN12469:2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 12469
Material de la cámara Acero inoxidable (304)
Tipo de producto Cabina de bioseguridad de Clase II
Modelo Fisherbrand BSC 1.8
Nivel de ruido <60 dBA
Salidas 2
Tipo de tapón Schuko
Consumo de energía 2000 W
Tomas 2 Pared Trasera Simple
Filtro de aire de escape HEPA H14 EN1822
Eficacia de filtro 99,995% en MPPS
Incluye Luz UV, reposabrazos y soporte ajustable en el suelo
Consumo energético (modo de flujo reducido) 120 W
Iluminación LED
Puertos 2 x 2
Filtro de aire de suministro HEPA H14 EN1822
Garantía 2 años
Área de la superficie de trabajo 120 x 45 cm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 130 x 80.2 x 152 cm
Longitud (métrico) exterior 1.8 m
Fondo interior (métrico) 63 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) 400 W
Cantidad 1 unidad