Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F1 con certificado
Descripción
- Pesa de calibración de clase F1.
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 10.000 g |
| Tolerancia | ± 50 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |