Learn More
Zwiebel™ Pesas con certificado de calibración COFRAC de clase E2
Código de producto. 11780633
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolerancia:
± 0,006 mg
± 0,008 mg
± 0,01 mg
± 0,012 mg
± 0,016 mg
± 0,02 mg
± 0,025 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa Tolerancia unitSize
11780633 20 mg ± 0,01 mg cada uno
11700643 100 mg ± 0,016 mg cada uno
11770633 10 mg ± 0,008 mg cada uno
11710643 200 mg ± 0,02 mg cada uno
11740633 1 mg ± 0,006 mg cada uno
11720643 500 mg ± 0,025 mg 1 PCS
11790633 50 mg ± 0,012 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11780633 Proveedor Zwiebel™ N.º de proveedor PBI2302P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre los pesos de las clases de precisión más bajas.Las pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Zwiebel™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se entrega con un certificado de calibración COFRAC que garantiza la trazabilidad
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en un
Especificaciones
Masa 20 mg
Tolerancia ± 0,01 mg
Para utilizar con (aplicación) Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial