Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2 con certificado de calibración COFRAC
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
- Se suministran con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- Conforme con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 10 g |
| Tolerancia | ± 0,06 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |