Learn More
BRAND™ Pipeta graduada clase B SILBERBRAND ETERNA
Código de producto. 15501526 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15501526 25 ml paquete de 6
15693947 2 mL paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15501526 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 27013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.20€
    40.74€ / paquete de 6
    Ahorro 20.46€
    33% Descuento
En stock
La pipeta graduada de clase B SILBERBRAND ETERNA está fabricado con AR-GLAS™ con graduaciones en ámbar.
  • AR-GLAS™
  • DIN EN ISO 835
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Clase B
Descripción Para administración (TD, Ex.)
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Graduaciones 0,1 ml
Volumen (métrico) 25 ml