Learn More
BRAND™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Código de producto. 17470134 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17470134 500 ml paquete de 2
10658431 1000 ml cada uno
10349520 100 ml 1 PCS
17450134 25 ml paquete de 2
10410371 25 ml cada uno
17396819 250 ml paquete de 2
10258020 250 ml cada uno
10359520 500 ml 1 PCS
17460134 50 ml paquete de 2
10552321 50 ml cada uno
17440134 10 ml paquete de 2
10291293 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17470134 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 36054
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estructura de polipropileno de alta claridad. La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Construcción de polipropileno de alta claridad
  • Incluye tapón de polipropileno
  • Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 60 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Altura = Altura sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener (TC, pulg)
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 258 mm
Límite de error ±0,5 ml
N.° por paquete 1
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 60 °C
Tolerancia ±0,5 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase B
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón NS 19/26