Learn More
BRAND™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Código de producto. 10410371 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacidad (métrico) unitSize
10410371 25 ml cada uno
10658431 1000 ml cada uno
10349520 100 ml 1 PCS
17450134 25 ml paquete de 2
17396819 250 ml paquete de 2
10258020 250 ml cada uno
17470134 500 ml paquete de 2
10359520 500 ml 1 PCS
17460134 50 ml paquete de 2
10552321 50 ml cada uno
17440134 10 ml paquete de 2
10291293 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10410371 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 36020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Estructura de polipropileno de alta claridad. La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Construcción de polipropileno de alta claridad
  • Incluye tapón de polipropileno
  • Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 60 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Altura = Altura sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibración Para contener (TC, pulg)
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 108 mm
Límite de error ±0,08 ml
N.° por paquete 1
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 60 °C
Tolerancia ±0,08 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase B
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón NS 10/19
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.