Descripción
- Fabricados con polipropileno de alta claridad.
- Clase B
- Cumple con DIN 12681 y ISO 6706.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Estar expuesta a más de 80 °C no le causará errores permanentes por exceso de límite.
- La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave.
- La base hexagonal proporciona estabilidad y evita vuelcos accidentales.
- La boquilla integrada reduce los derrames.
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | Clase B |
| Graduaciones | 1 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Límite de error | ± 1 ml |
| Temperatura máxima | 80°C |
| Subdivisión | 1 ml |
| Forma | Redondo |
| Base Type | Hexagonal |
| Altura (métrico) | 250 mm |
| Tipo | Probeta de medición graduada |