Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Código de producto. 10364221 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
10364221 1000 ml 10 ml paquete de 5
12683576 25 ml 0,2 ml paquete de 10
10448322 250 ml 2 ml paquete de 5
10181241 100 ml 1 ml paquete de 10
10557391 2000 ml 20 ml 1 PCS
10151341 500 ml 5 ml paquete de 5
11813831 50 ml 1 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10364221 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 34862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    109.75€ / paquete de 5
    Ahorro 3.25€
    2% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B con escala impresa en azul que facilitan la evaluación volumétrica. La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
  • Fabricados con polipropileno de alta claridad.
  • El perfil alto con escala impresa en azul proporciona una evaluación sencilla del volumen.
  • Clase B.
  • Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Tolerancia ±10 ml
Clase Clase B
Cantidad 5 paquetes
Graduaciones 10 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±10 ml
Subdivisión 10 ml
Forma Redondo
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 440 mm
Tipo de producto Probeta de medición graduada
Temperatura máxima de 80 °C