Learn More
Kartell™ Bidones de medición de perfil largo de polipropileno
Código de producto. 11328523
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Graduaciones:
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11328523 1000 ml 100 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11328523 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0108200
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y excelente resistencia química. Las probetas de perfil alto de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™; con graduaciones moldeadas proporcionan una solución económica y segura para la medición y la mezcla de líquidos en el laboratorio.
Fabricados en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y excelente resistencia química.Las probetas de perfil alto de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™; con graduaciones moldeadas proporcionan una solución económica y segura para la medición y la mezcla de líquidos en el laboratorio.
  • Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
  • Soporta 100 °C de trabajo continuado
  • La base pentagonal le da estabilidad
  • Clase B, perfil alto
  • Cumple con las normas ISO6706:1981(E) y BS 5404 apartado 2:1977
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ±10 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706-1981 (E)
Clase Clase B
Báscula Graduaciones permanentes moldeadas
Diámetro (métrico) 66 mm
Cantidad 1Each
Graduaciones 100 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±10 ml
Subdivisión 10 ml
Forma Cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Base Type Pentagonal
Altura (métrico) 439 mm
Tipo de producto Probeta de medición graduada
Temperatura máxima de 100 °C