Learn More
VITLAB™ Matraces aforados de clase B PMP con tapones NS
Código de producto. p-8654017
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Junta cónica estándar:
10/19
14/23
19/26
24/29
N.° por paquete:
3
4
5
6
Tolerancia:
0,08 mL
0,2 ml
0,3 ml
0,5 ml
0,8 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar N.° por paquete Tolerancia unitSize
17807810 25 mL 10/19 6 0,08 mL paquete de 2
11837890 25 mL 10/19 6 0,08 mL 1 PCS
10308606 100 mL 14/23 6 0,2 ml paquete de 6
15732126 250 mL 19/26 5 0,3 ml paquete de 5
17877810 250 mL 19/26 5 0,3 ml paquete de 2
15782126 500 mL 19/26 4 0,5 ml paquete de 4
11847930 1000 mL 24/29 3 0,8 ml paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17807810 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 67195
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente alternativa a los matraces de vidrio, estos matraces aforados PMP de clase B con tapones NS están diseñados conforme a tolerancias estrictas en el laboratorio.
  • Fabricación en polimetilpenteno transparente de cristal
  • Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de tapón
  • Cumple con las tolerancias de Clase B según DIN EN ISO 1042
  • Calibrado gravimétricamente 'para contener' a 20 °C
  • Los matraces pueden tolerar un estrés térmico de hasta 121 °C sin exceder permanentemente los límites.
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior °a 60 °C.
  • Proporcionan una excelente resistencia a alcoholes, álcalis y ácidos
Especificaciones
Calibración Calibrado 'para contener' a 20 °C
Material del cierre Polipropileno
Color Translúcido
Descripción Marcado de anillo calibrado individualmente
Capacidad (métrico) 25 mL
Material PMP
Altura (métrico) 115 mm
N.° por paquete 6
Tipo de producto Matraces volumétricos
Junta cónica estándar 10/19
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C máx.
Tolerancia 0,08 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated No
Mouth Style Estrecho
Esterilidad No estéril
Clase B
Forma del fondo Liso
Tipo de tapón Tapón
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen de trabajo (métrico) 25 mL
Tamaño del tapón NS 10/19