Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado PMP de clase B con tapón
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- PMP (TPX)
- Ajuste de la marca de anillo
- Translúcido
- Con tapones de polietileno esmerilados estándares
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | PMP |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| N.° por paquete | 6/Pack |
| Tolerancia | ±0,12 ml |
| Clase | B |
| Forma del fondo | Round |
| Tipo de tapón | Tapón |