Learn More
VITLAB™ Clase B PMP Matraces volumétricos con tapón de rosca
Código de producto. 17653015
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño del tapón:
GL 25
Tolerancia:
±0,30 ml
Altura (métrico):
235 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tolerancia Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17653015 250 mL GL 25 ±0,30 ml 235 mm paquete de 2
1 options
Código de producto. 17653015 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 674895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    28.11€ / paquete de 2
    Ahorro 4.89€
    14% Descuento
En stock
VITLAB™ PMP Los matraces aforados con tapón de rosca están marcados con un anillo, calibrados individualmente a In y tienen una tolerancia de clase B (DIN EN ISO 1042). Se suministran envasados individualmente. La esterilización en autoclave °a 121 °C no supera de forma permanente el límite de tolerancia. Se recomienda limpiar a una temperatura no °superior a 60 °C.
  • Tipo de producto: matraz aforado
  • Material: PMP (Matraz), polipropileno (tapón)
  • Tolerancia: Clase B (DIN EN ISO 1042)
  • Marca de calibración: Sí (Calibrado a 'In')
  • Incluye: Tapa de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Sí
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Color del tapón Transparente
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 250 mL
Material PMP
Altura (imperial) 9,3 in
Altura (métrico) 235 mm
Incluye Tapón de rosca
N.° por paquete 5
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 60 °C
Tolerancia ±0,30 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated No
Mouth Style De rosca
Esterilidad No estéril
Clase B
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón GL 25