Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con boquilla
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y perfil bajo se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
Marca:  Hirschmann™ 2400186
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11736692
  • 47.15€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Descripción
  • Con boquilla, línea corta
  • Graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Redondo
B
± 2 ml
Vidrio
5 ml
Marrón
DIN EN ISO 4788
220 mm
Probeta de medición graduada
250 mL
2
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con boquilla > Capacidad: 250mL; altura: 220mm; Graduaciones marrones; Versión corta