Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B, graduación con tinción azul
Código de producto. 11738021
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11738021 10 ml 2 PCS
11748021 25 ml 2 PCS
11812861 50 ml paquete de 2
11758021 50 ml 2 PCS
11768021 100 mL 2 PCS
11778021 250 ml 2 PCS
11788021 500 mL 2 PCS
10573661 1000 ml 1 PCS
10668051 2000 mL cada uno
11796482 5 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11738021 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2230160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase B, graduación con tinción azul, se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
  • Con boquilla, línea corta
  • Graduación en tinción azul
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 140 mm
Tolerance Metric ±0,15 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 10 ml
Graduaciones 0,2 ml
Límite de error 0,15