Learn More
Hirschmann™ Probetas graduadas de clase B, color azul, con casquillo de plástico y collar de protección
Código de producto. 10022641
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10022641 50 mL paquete de 2
10607315 10 mL paquete de 2
12521467 25 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10022641 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2260175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00€
    19.90€ / paquete de 2
    Ahorro 3.10€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Fabricado con material duradero DURAN™ tubo de vidrio.
  • Con boquilla, tomas de plástico y anillo de protección, graduación con líneas cortas
  • Graduación azul
  • Clase B
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifications
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 50 mL
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 1 mL
Descripción Calibración para contener, con casquillo de plástico y collar de protección
Esterilidad No estéril
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Class Clase B
Altura (métrico) 200 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Tolerancia ±0,75 mL
Tipo de producto Probeta de medición graduada