Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Frascos de vidrio transparente roscado de clase B con cierre envasados por separado
Código de producto. 17882678 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
16 mL
Altura (métrico):
57 mm
Diámetro exterior (imperial):
28 mm
Tamaño del tapón:
24-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
17882678 16 mL 57 mm 28 mm 24-400 paquete de 144
1 options
Código de producto. 17882678
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Cierre con revestimientos de pulpa revestidos de polivinilo (empaquetados por separado)
Fisherbrand™ Los viales roscados de vidrio transparente de Clase B con cierre empaquetados por separado son frascos de muestra de rosca de propósito general fabricados en vidrio borosilicato Tipo I, Clase B, con cierre fenólico negro y acabado de rosca GPI.
Vial de uso general
  • Fabricado en vidrio borosilicato Tipo I, Clase B
  • Cierre fenólico negro con tapa de rosca empaquetado por separado
  • Acabado de rosca GPI para sellado seguro
  • Disponible en una variedad de capacidades y tamaños para uso general en laboratorio
Especificaciones
Clasificación B
Material (revestimiento) Polivinilo
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso
Volumen (métrico) 16 mL
Para utilizar con (aplicación) Para uso general
Volumen (imperial) 4.32 dr.
Volumen total (métrico) 16 mL
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Cantidad 144/Pk.
Tamaño del tapón 24-400
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM E438, USP Tipo I
Altura (métrico) 57 mm
Tipo de producto Vial