Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase B con llave de paso de vidrio lateral, graduación de color azul
Código de producto. 13177989
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13177989 50 ml paquete de 2
13167989 25 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13177989 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3210175
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Hirschmann™ Las buretas de clase B con graduación azul están fabricadas con materiales duraderos. DURAN™ tubo de vidrio.
  • Schellbach
  • Línea corta
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso lateral con llave de vidrio
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Tiras Schellbach
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,075 ml
Tipo Bureta
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385