Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de vidrio AR™
Código de producto. 11732252
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11732252 0,5 ml paquete de 12
11787971 10 ml 6 PCS
11752252 100 ml paquete de 6
11762252 15 ml paquete de 6
11757971 1 ml paquete de 12
11797971 20 ml paquete de 6
11707981 25 ml paquete de 6
11767971 2 ml paquete de 12
11742252 3 ml paquete de 6
11776652 4 ml paquete de 6
11717981 50 ml 6 PCS
11777971 5 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11732252 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 1300129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.49€
    72.00€ / paquete de 12
    Ahorro 5.49€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de vidrio Hirschmann Instruments™ AR™ tienen una tolerancia mayor que las de clase B.
  • Una marca
  • Graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 648
Especificaciones
Clase B
Material De vidrio
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad 12/paq.
Tolerancia 0,08 mL
Volumen (métrico) 0,5 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipeta volumétrica