Learn More
Witeg™ Pipetas de soplado de clase B con graduación de línea corta
Descripción
- Codificado por colores amarillo 2x
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Con graduaciones e inscripciones de coloración ámbar
- Sin tiempo de espera
- Tiempo de entrega de 9-20 segundos
- Divisiones de graduación a 0,1 ml
- Tolerancia de ±0,150 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | B |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Tiempo mín. de flujo | De 9 a 20 s |
| Cantidad | 12/paq. |
| Estilo de punta | Templado |
| Tolerancia | ±0,150 ml |
| Color | Amarillo |
| Mostrar más |