Learn More
VITLAB™ Matraces aforados de polipropileno de clase B con tapones de rosca
Código de producto. 17837810
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
GL18
GL25
GL32
N.° por paquete:
3
4
5
6
Tolerancia:
0,08 mL
0,12 mL
0,2 ml
0,3 ml
0,5 ml
0,8 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón N.° por paquete Tolerancia unitSize
17837810 100 mL GL18 6 0,2 ml paquete de 2
15732116 25 mL GL18 - 0,08 mL paquete de 6
15762116 50 mL GL18 6 0,12 mL paquete de 6
10392552 100 mL GL18 6 0,2 ml paquete de 6
10447541 250 mL GL25 5 0,3 ml paquete de 5
15752126 500 mL GL25 4 0,5 ml paquete de 4
15702136 1000 mL GL32 3 0,8 ml paquete de 3
17837820 10 mL GL18 6 0,08 mL paquete de 2
15712136 10 mL GL18 6 0,08 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17837810 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 673891
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente alternativa a los matraces de vidrio, estos matraces aforados de polipropileno de clase B con tapón de rosca están diseñados conforme a tolerancias estrictas en el laboratorio.
  • Fabricación en PP muy transparente
  • Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de rosca
  • Cumple con las tolerancias de Clase B según DIN EN ISO 1042
  • Calibrado gravimétricamente 'para contener' a 121 °C
  • Los matraces pueden tolerar estrés térmico de hasta 60 °C sin exceder permanentemente los límites.
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior °a 60 °C.
  • Proporcionan una excelente resistencia a productos químicos, aldehídos, álcalis y ácidos
Especificaciones
Calibración Calibrado 'para contener' a 20 °C
Material del cierre Polipropileno
Color Translúcido
Descripción Marcado de anillo calibrado individualmente
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Polipropileno
Altura (métrico) 180 mm
N.° por paquete 6
Tipo de producto Matraces volumétricos
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C máx.
Tolerancia 0,2 ml
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated No
Mouth Style Estrecho
Esterilidad No estéril
Clase B
Forma del fondo Liso
Tipo de tapón Rosca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen de trabajo (métrico) 100 mL
Tamaño del tapón GL18