Learn More
Witeg™ Pipetas graduadas de clase AS tamaños especiales
Código de producto. 15891577
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
7,5 mL
12 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15891577 12 mL -
13437577 2,5 ml paquete de 12
15881577 7,5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15891577 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 3 535 120 BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.74€
    168.07€ / paquete de 12
    Ahorro 18.67€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Con tolerancias según DIN EN ISO 648.
  • Codificado por colores para evitar confusiones
  • Fabricados con vidrio sódico-cálcico
  • Marcado DE-M de acuerdo con la ley de calibración alemana
  • Calibrado para administrar, tiempo de espera de 5 segundos
  • Certificado de lote incluido
  • Graduación marrón
Especificaciones
Calibrado Sí
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Tiempo mín. de flujo 5 s
Tolerancia ± 0,020 mL
Volumen (métrico) 12 mL
Tipo Pipeta volumétrica